Fontos dokumentumok
90594
Bisdemethoxycurcumin
analytical standard
Szinonimák:
(E,E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?