1075305
USP
Bisdesmethoxycurcumin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
curcumin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Curcuminoids
- Curcuminoids Capsules
- Curcuminoids Tablets
- Powdered Turmeric
- Powdered Turmeric Extract
- Turmeric
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3