Fontos dokumentumok
50202
Tetrahydrocurcumin
analytical standard
Szinonimák:
1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
385.2 °F
Lobbanási pont (C)
196.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?