Merck
1154569
USP
Beta Cyclodextrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
β-Cyclodextrin, Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin
Méret kiválasztása
500 MG
197 000,00 Ft
197 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 MG
197 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H70O35
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1134.98
Beilstein:
78623
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
197 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
plant
grade
pharmaceutical primary standard
optikai aktivitás
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Általános leírás
Betadex is a nonreducing cyclic compound composed of seven alpha-(1–4) linked d-glucopyranosyl units. [1]
Alkalmazás
Beta Cyclodextrin USP reference standard suitable for use in specified USP compendial quality tests and assays.
Also used to prepare standard and system suitability solution for the assay and impurity analysis by using liquid chromatography coupled with Refractive index detector according to the below monographs of United States Pharmacopeia (USP) :
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Betadex
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 31(1) (2020)
Alfadex
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(1) (2020)
H Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 17(6), 533-538 (2003-01-30)
A review of beta-cyclodextrin bonded stationary phases in chiral liquid chromatography is given, focusing on design and synthesis of beta-cyclodextrin bonded chiral stationary phases. Fifty-three references are presented in this paper.
Nuclear magnetic resonance methods for high molecular weight proteins: a study involving a complex of maltose binding protein and beta-cyclodextrin.
L E Kay
Methods in enzymology, 339, 174-203 (2001-07-21)
Omair Aleem et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 47(3), 535-540 (2008-03-28)
The solid-state properties, dissolution profile and antimicrobial activity of inclusion complexes of cefdinir (CEF) with beta-cyclodextrin (betaCD) and hydroxypropyl beta-cyclodextrin (HPbetaCD) were investigated. The phase solubility profiles of cefdinir with betaCD and HPbetaCD were classified as A(L)-type, which indicates the