1065550
USP
Betadex sulfobutyl ether sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
β-Cyclodextrin sulfobutyl ethers sodium salts
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betadex
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.Betadex Sulfobutyl Ether Sodium is prepared by alkylation of betadex using 1,4-butane sultone under basic conditions.
Alkalmazás
Also used to prepare the standard solution in the assay and specific test for average degree of substitution using capillary electrophoresis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3