Merck
C24507
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
technical grade, 90%
Szinonimák:
(RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.80
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)