Fontos dokumentumok
PHR1681
Benzalkonium Chloride solution
50%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Benzalkonium chloride solution, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Benzalkonium Chloride 50% Solution, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001060
traceable to USP 1050993
API-család
benzalkonium chloride
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2