Merck
BP186
Hydrochlorothiazide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8ClN3O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
297.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrochlorothiazide
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC12A3(6559)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Hydrochlorothiazide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-amilozide Tablets
  • Co-amilozide Oral Solution
  • Hydrochlorothiazide Tablets
  • Co-triamterzide Tablets
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Carbonic anhydrase inhibitor
    Kiszerelés
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Carc. 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)