Merck
SML1942
Sigma-Aldrich
Drotaverine hydrochloride
≥95% (HPLC), powder, PDE inhibitor
Szinonimák:
1-[(3,4-Diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 3′,4′,6,7-Tetraethoxy-1-benzylidene-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, Drotaverin hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H31NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
433.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Drotaverine hydrochloride, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(/C=C2C3=C(CCN/2)C=C(OCC)C(OCC)=C3)C=C1OCC.[H]Cl
InChI
1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBFLYOLJRKJYNV-MASIZSFYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Drotaverine (Drotaverin) is an isoquinoline-based PDE4-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor and an L-type voltage-dependent (voltage-operated) calcium channel (L-VDCC or L-VOCC) blocker that exhibits in vivo antispasmodic efficacy without anticholinergic effects.
It is a benzylisoquinoline derivative. Drotaverine acts as a smooth muscle relaxant.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A G Stepaniuk et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 61(4), 17-19 (1998-10-23)
The study was conducted on experimental models of pain sense induced in mice by exposure to thermic or chemical factors and in rats by exposure to electric factors. Nitrosorbide and no-spa possess a dose-dependent analgesic effect. Both drugs excelled analgin
Corradini D, et al.
Handbook of HPLC (2011)
Zsuzsanna Tömösközi et al.
European journal of pharmacology, 449(1-2), 55-60 (2002-08-07)
The effect of the isoquinoline derivative, drotaverine on the specific binding of [(3)H]nitrendipine and [(3)H]diltiazem to pregnant rat uterine membranes was examined. Drotaverine inhibited the specific [(3)H]nitrendipine and [(3)H]diltiazem bindings with IC(50) values of 5.6 and 2.6 microM, respectively. Saturation
Zoltán Patai et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 359(3), 442-451 (2016-10-16)
Drotaverine is considered an inhibitor of cyclic-3',5'-nucleotide-phophodiesterase (PDE) enzymes; however, published receptor binding data also support the potential L-type voltage- operated calcium channel (L-VOCC) blocking effect of drotaverine. Hence, in this work, we focus on the potential L-VOCC blocking effect