Fontos dokumentumok
308560
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide
98%
Szinonimák:
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Teszt
98%
Forma
powder
mp
257-261 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?