Fontos dokumentumok
C4911
Chlorothiazide
thiazide diuretic
Szinonimák:
6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
>300 °C
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA4(762) , SLC12A3(6559)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2