1.02408
Tris Base
solid, reag. USP, reag. Ph. Eur., ISO 17025
Szinonimák:
Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Ügynökség
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Minőségi szint
gőznyomás
0.0267 hPa ( 20 °C)
Forma
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
678 g/L
sűrűség
1.35 g/cm3 at 23 °C
térfogatsúly
840 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.