Merck
Y0001471
Apomorphine impurity B (morphine sulfate)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H40N2O10S · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
758.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
apomorphine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule II; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Géninformáció
human ... OPRM1(4988)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Apomorphine impurity B (morphine sulfate) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anika L Dzierlenga et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 352(3), 462-470 (2014-12-17)
Morphine is metabolized in humans to morphine-3-glucuronide (M3G) and the pharmacologically active morphine-6-glucuronide (M6G). The hepatobiliary disposition of both metabolites relies upon multidrug resistance-associated proteins Mrp3 and Mrp2, located on the sinusoidal and canalicular membrane, respectively. Nonalcoholic steatohepatitis (NASH), the