Y0002055
Fingolimod hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
fingolimod
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 110 mg
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási körülmény
protect from light
oldhatóság
water: 100-1000 g/L
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)