Fontos dokumentumok
Y0000105
Rutoside trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Rutin trihydrate, Quercetin-3-rutinoside trihydrate, Vitamin P trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rutoside
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)