1370101
USP
Lopinavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP/NF
API-család
lopinavir
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 350 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to off-white
mp
255.2-260.6 °F (124—127°C)
oldhatóság
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)