SML0700
FTY720
≥98% (HPLC), powder, immunomodulating drug
Szinonimák:
2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
FTY720, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research