Fontos dokumentumok
Y0002058
Fingolimod for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Fingolimod, 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H33NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.47
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fingolimod
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKGQTZUTZRNORY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fingolimod for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)