Fontos dokumentumok
SML1092
Levobupivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride, (S)-bupivacaine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -10 to -14°, c = 1.0 in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NC([C@H]2N(CCCC)CCCC2)=O)C(C)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIEYLFHKZGLBNX-NTISSMGPSA-N
Géninformáció
human ... SCN4A(6329)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)