Merck
PHL80240
(+)-Carvone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
2042970
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
sűrűség
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha zingiber
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95.6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)