Merck
PHL83276
Aurantio-obtusin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,3,7-Trihydroxy-2,8-dimethoxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H14O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c2c(cc(c1O)C)C(=O)c3c(c(c(c(c3)O)OC)O)C2=O
InChI
1S/C17H14O7/c1-6-4-7-11(17(24-3)12(6)19)14(21)10-8(13(7)20)5-9(18)16(23-2)15(10)22/h4-5,18-19,22H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNXZPKOEJUFJON-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sang-Ho Kang et al.
PloS one, 15(5), e0225564-e0225564 (2020-05-08)
Senna tora is an annual herb with rich source of anthraquinones that have tremendous pharmacological properties. However, there is little mention of genetic information for this species, especially regarding the biosynthetic pathways of anthraquinones. To understand the key genes and
Eun Kyeong Lee et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-28)
The purpose of this study was to determine the antiallergic effects of AF-343, a mixture of natural plant extracts from Cassia tora L., Ulmus pumila L., and Taraxacum officinale, on rat basophilic leukemia (RBL-2H3) cells. The inhibitory effects on cell