Fontos dokumentumok
CDS008734
sodium camptothecin
AldrichCPR
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
SMILES string
O=C1C(CO)=C([C@](CC)(O)C([O-])=O)C=C2N1CC3=C2N=C4C(C=CC=C4)=C3.[Na+]
InChI
1S/C20H18N2O5.Na/c1-2-20(27,19(25)26)14-8-16-17-12(9-22(16)18(24)13(14)10-23)7-11-5-3-4-6-15(11)21-17;/h3-8,23,27H,2,9-10H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1/t20-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPSUBMDJBRNXKK-BDQAORGHSA-M
Related Categories
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)