Fontos dokumentumok
T2705
Topotecan hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC and enzymatic), powder, topoisomerase I inhibitor
Szinonimák:
9-[(dimethylamino)methyl]-10-hydroxy-(20S)-camptothecin hydrochloride hydrate, NSC-609669 hydrochloride hydrate, SKF-104864A hydrochloride hydrate, hycamptamine hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Topotecan hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC and enzymatic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC and enzymatic)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
Géninformáció
human ... TOP1MT(116447)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox