Fontos dokumentumok
ME14-1KT
Supelco
Fatty Acid Methyl Esters, Unsaturated Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 kit
koncentráció
(individually packaged in quantities indicated)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 100 mg
    Methyl arachidonate 100 mg
    Methyl cis-13-docosenoate 100 mg
    Methyl cis-11-eicosenoate 100 mg
    Methyl elaidate 100 mg
    Methyl linoleate 100 mg
    Methyl linolelaidate 100 mg
    Methyl linolenate 100 mg
    Methyl myristoleate 100 mg
    Methyl oleate 100 mg
    Methyl palmitoleate 100 mg
    Methyl petroselinate 100 mg
    Methyl cis-15-tetracosenoate 100 mg
    Összes mutatása (13)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elena Cartea et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(8) (2019-07-31)
The seed oil content and the fatty acid composition of a germplasm collection of Brassica napus and Brassica rapa currently grown in Galicia (northwestern Spain) were evaluated in order to identify potentially interesting genotypes and to assess their suitability as