Merck
CRM46903
Supelco
trans-9-Octadecenoic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Szinonimák:
Methyl elaidate, Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.49
Beilstein:
1727038
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Teszt
99.9%
form
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10 mg/mL in heptane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
single component solution
funkcionális csoport
ester (methyl)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3.99 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and