Fontos dokumentumok
ME10-1KT
Supelco
Fatty Acid Methyl Esters, Saturated Straight Chains
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 kit
koncentráció
(individually packaged in quantities indicated)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
single component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
tárolási hőmérséklet
room temp
Related Categories
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Caproic (C6:0) 1 g
  • Caprylic (C8:0) 1 g
  • Capric (C10:0) 1 g
  • Lauric (C12:0) 1 g
  • Myristic (C14:0) 1 g
  • Palmitic (C16:0) 1 g
  • Stearic (C18:0) 1 g
  • Arachidic (C20:0) 1 g
  • Behenic (C22:0) 1 g
  • Lignoceric (C24:0) 100 mg
Összes mutatása (10)
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hong Liu et al.
Journal of food science and technology, 55(6), 2130-2142 (2018-06-13)
In this study, the effects of different pulverizing methods on the chemical attributes and thermal properties of black, white and green pepper were evaluated. Cryogenic grinding minimally damaged the lipid, moisture, crude protein, starch, non-volatile ether extract, piperine, essential oil
Protocols
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.