18913-1AMP
F.A.M.E. Mix, C20:1-C20:5 Unsaturates
certified reference material, ampule of 50 mg (Neat)
Szinonimák:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 50 mg (Neat)
koncentráció
(approx. 20% (by weight) each component)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3