Fontos dokumentumok
49454-U
Supelco
Fatty Acid Ethyl Esters (FAEES), C4 - C24 Even Carbon Saturated
certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
form
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL each component in hexane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
multi-component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Quantitative standard suitable for use as a retention index marker probe.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Ethyl butyrate
    Ethyl hexanoate
    Ethyl octanoate
    Ethyl decanoate
    Ethyl dodecanoate
    Ethyl myristate
    Ethyl stearate
    Ethyl behenate
    Ethyl arachidate
    Ethyl palmitate
    Ethyl tetracosanoate
    Összes mutatása (11)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-14.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)