Fontos dokumentumok
UN10-1KT
Supelco
Fatty Acids Unsaturated Kit
(individualy packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 kit
koncentráció
(individualy packaged in quantities indicated)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    Arachidonic acid 100 mg
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 100 mg
    Elaidic acid 100 mg
    Erucic acid 100 mg
    Linoleic acid 100 mg
    Linolenic acid 100 mg
    Nervonic acid 100 mg
    Oleic acid 100 mg
    Palmitoleic acid 100 mg
    Petroselinic acid 100 mg
    Összes mutatása (10)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F
Lobbanási pont (C)
62 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bhavna G Gordhan et al.
Scientific reports, 11(1), 6493-6493 (2021-03-24)
Rapid detection of tuberculosis (TB) infection is paramount to curb further transmission. The gold standard for this remains mycobacterial culture, however emerging evidence confirms the presence of differentially culturable tubercle bacteria (DCTB) in clinical specimens. These bacteria do not grow