Fontos dokumentumok
CRMFAGO
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard
Diesel
Szinonimák:
Diesel
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used for the determination of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method, EN 14078
Alkalmazás
  • FAME reference standard for lipid profiling: The Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard is extensively used in lipid profiling to ensure accuracy and reliability in the quantification of fatty acids in biological samples, supporting advancements in pharmaceutical research and nutritional studies (Gallego et al., 2018).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F
Lobbanási pont (C)
57 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)