Fontos dokumentumok
18916-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mix
C18:0 - C20:0, certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Szinonimák:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg (Neat)
koncentráció
 wt. % (varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
multi-component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Analit
Leírás
    Methyl arachidate 10 % (w/w)
    Methyl elaidate 20 % (w/w)
    Methyl linoleate 20 % (w/w)
    Methyl linolelaidate 20 % (w/w)
    Methyl oleate 20 % (w/w)
    Methyl stearate 10 % (w/w)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.