Merck
47773
Supelco
Phylloquinone (K1)
analytical standard
Szinonimák:
Vitamin K1, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
Méret kiválasztása
100 MG
10 800,00 Ft
10 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
10 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H46O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.70
Beilstein:
2568816
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
PubChem Substance ID:
10 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type fat soluble vitamin
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Általános leírás
Phylloquinone (K1) is a prenylated naphthoquinone. It is a fat soluble vitamin, produced by plants, green algae and some species of cyanobacteria. It functions as a coenzyme and is important for the synthesis of a number of proteins involved in blood clotting and bone metabolism.[1]
Alkalmazás
Phylloquinone (K1) may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in olive oil,[1] chard,[1] human plasma samples,[1] animal and plant food products[2] using reversed-phase high-performance liquid chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Application of a simplified HPLC assay for the determination of phylloquinone (vitamin K1) in animal and plant food items
Jakob E and Elmadfa I
Food Chemistry, 56(1), 87-91 (1996)
Determination of vitamin K1 content in olive oil, chard and human plasma by RP-HPLC method with UV?Vis detection
Otles S and Cagindi O
Food Chemistry, 100(3), 1220-1222 (2007)
Xi Gu et al.
Plant physiology, 185(4), 1443-1456 (2021-04-02)
Nonphotosynthetic holoparasites exploit flexible targeting of phylloquinone biosynthesis to facilitate plasma membrane redox signaling. Phylloquinone is a lipophilic naphthoquinone found predominantly in chloroplasts and best known for its function in photosystem I electron transport and disulfide bridge formation of photosystem
M Kyla Shea et al.
Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 3(2), 158-165 (2012-04-21)
Vascular calcification occurs when calcium accumulates in the intima (associated with atherosclerosis) and/or media layers of the vessel wall. Coronary artery calcification (CAC) reflects the calcium burden within the intima and media of the coronary arteries. In population-based studies, CAC
Thilo Krüger et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(11), 2618-2624 (2013-08-31)
Vascular calcification is an independent risk factor for cardiovascular disease. Once thought to be a passive process, vascular calcification is now known to be actively prevented by proteins acting systemically (fetuin-A) or locally (matrix Gla protein). Warfarin is a vitamin