Fontos dokumentumok
28564-U
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Szinonimák:
GC column, SPB-5, 5% diphenyl, mass spec
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
szab. megfelelőség
FDA LIB 4423
parameter
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Béta-érték
250
df
0.18 μm
technika/technikák
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
H × belső átmérő
20 m × 0.18 mm
mátrix aktív csoport
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary non-polar
Related Categories
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded and highly crosslinked
- Silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Sigma-Aldrich presents an article about the analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
Protocols
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.