Merck
ERMAE003
Supelco
Tetramethylurea
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
773898
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
JRC
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)