Fontos dokumentumok
854984
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 1000 ea
szeptum vastagság
1.3 mm
szerelvény
thread for 8-425
kompatibilitás
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)