Fontos dokumentumok
SYNA921420
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware 921420, glass vacuum adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
male joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A921420
Related Categories
Általános leírás
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (14/20).
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)