Fontos dokumentumok
854172
Supelco
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial (with marking spot)
Jellemzők
closure type screw top vial
graduated marking spot
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
1.5 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)