Fontos dokumentumok
Z512389
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
fits flask 200 ‑ 500 mL
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
belső átmérő × külső átmérő
60 mm × 110 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)