Fontos dokumentumok
SU860133
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NB.11
material
clear glass
leírás
cap not included
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő
11.6 mm
átmérő × Ma × belső átmérő
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
1.5 mL
szerelvény
thread for 8-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)