Fontos dokumentumok
821485
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 2 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SuperSW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 2 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21485
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.075 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 2 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
4 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Protocols
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.