Fontos dokumentumok
80023449
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
2 μm
mátrix aktív csoport:
diol phase
pórusméret:
250 Å
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 0023449
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
250 Å
pH-tartomány
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Alkalmazás
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column may be used for the separation of:
  • Free payloads and related species from antibody drug conjugates (ADCs) and their aggregates, during their determination by using 1-dimensional (1D) gradient size exclusion chromatography (SEC).
  • Protein biopharmaceuticals in aqueous solutions, during their analysis by SEC.
Egyéb megjegyzések
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comprehensive study on the effects of sodium and potassium additives in size exclusion chromatographic separations of protein biopharmaceuticals.
Goyon A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 144, 242-251 (2017)
Extending the limits of size exclusion chromatography: Simultaneous separation of free payloads and related species from antibody drug conjugates and their aggregates.
Goyon A, et al.
Journal of Chromatography A, 1539, 19-29 (2018)
Cikkek
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
A méretkizárásos kromatográfiás oszlopok a biomolekulák elválasztásának hatékonyságát 2 μm alatti részecskékkel növelik, javítva az analitikai teljesítményt.