Fontos dokumentumok
816131
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Szinonimák:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G1000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 16131
parameter
1.0 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
15 Å
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel G1000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. G1000Hxl columns are applied to the non-aqueous separation of small molecules and oligomers less than 1,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
Kompatibilitás
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, and xylene, but not with dichloromethane and dichloroethane
Fizikai forma
Shipped in THF.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)