Fontos dokumentumok
816135
TSKgel® G2500HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Szinonimák:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G2500HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 16135
parameter
1.2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
30 Å
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel G2500Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of oligomers and polymers of less than 20,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
Kompatibilitás
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Fizikai forma
Shipped in THF.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)