Fontos dokumentumok
50197-U
Partisil 10 SCX HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Partisil HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Ügynökség
suitable for USP L9
Minőségi szint
termékcsalád
Partisil
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Partisil
a címkézés mértéke
10% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
sulphonic acid
mátrix aktív csoport
sulfonic acid phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
85 Å
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
Partisil SCX is a strong cation-exchange phase based on benzenesulphonic acid groups and is stable over the pH range 1.5 to 7.0. Suitable applications include nucleosides, amino acids, polyamines, drugs and other cationic species.
Alkalmazás
  • Determination of 3 methyl-L-histidine in human urine by ion exchange high performance liquid chromatography: This study demonstrates the precision and efficacy of the Partisil 10 SCX HPLC Column in biochemical analyses, specifically in assessing metabolic changes in post-operative patients. It highlights the column′s application in clinical settings, emphasizing its role in critical care monitoring and recovery assessment (Robert & Serog, 1984).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)