807113
TSKgel® HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Szinonimák:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 6 μm particle size
material
stainless steel
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 07113
parameter
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
4 cm × 6 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
részecskeméret
6 μm
pórusméret
mixed
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Related Categories
Általános leírás
Kompatibilitás
Fizikai forma
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)