Fontos dokumentumok
805788
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G2000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 05788
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.5 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
125 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G2000SW provides excellent separation of peptides and proteins with molecular weights up to 100,000 Da.TSKgel G2000SW columns start at 10μm for analytical columns and also scale to 13 and 20μm in columns up to 55mm ID for preparative purifications.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)