807165
TSKgel® SP-2SW (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Szinonimák:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SP-2SW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L52
suitable for USP L9
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh SP-2SW, 07165
parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
sulfonic acid phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
125 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
cation exchange
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)