Fontos dokumentumok
50193-U
Partisil SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Partisil HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Partisil 10 SAX HPLC Column, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L14
Minőségi szint
leírás
empty: no
termékcsalád
Partisil
gyártó/kereskedő neve
Partisil
a címkézés mértéke
10% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
tetramethyl ammonium
mátrix aktív csoport
ammonium ion, quaternary phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
85 Å
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
Partisil 10 SAX HPLC column is a strong anion exchanger useful for the separation of nucleotides, nucleosides and bases.
Partisil SAX is a strong anion-exchange phase based on quaternary ammonium groups. It is stable over the pH range 1.5 to 7.5. Typical applications include separation of nucleic acids, organic acids and inorganic anions.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rapid determination of creatine, phosphocreatine, purine bases and nucleotides (ATP, ADP, AMP, GTP, GDP) in heart biopsies by gradient ion-pair reversed-phase liquid chromatography.
Ally A and Park G
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 575(1), 19-17 (1992)