Fontos dokumentumok
50192-U
Partisil 10 ODS HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Partisil HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
termékcsalád
Partisil
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Partisil
a címkézés mértéke
5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
octadecyl
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
85 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
  • Determination of a new antimalarial drug, benflumetol, in blood plasma by high-performance liquid chromatography.: This study describes the analytical application of the Partisil 10 ODS HPLC column for determining benflumetol concentrations in plasma, crucial for pharmacokinetic evaluations (Mansor SM et al., 1996) (Mansor SM et al., 1996).
  • High-performance liquid chromatographic separation of platinum complexes containing the cis-1,2-diaminocyclohexane carrier ligand.: Demonstrates the use of Partisil 10 ODS HPLC columns in the separation of cisplatin analogs, critical for developing new chemotherapeutic agents (Mauldin SK et al., 1986) (Mauldin SK et al., 1986).
  • Separation of retinyl esters by non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatography.: This research highlights the adaptability of Partisil 10 ODS columns to non-aqueous solvents, expanding its applicability in vitamin analysis and nutritional studies (Furr HC et al., 1986) (Furr HC et al., 1986).
  • Assay of mixtures of padimate-O and oxybenzone in sunscreen formulations by high-performance liquid chromatography.: Focuses on the role of Partisil 10 ODS HPLC columns in ensuring safety and efficacy of sunscreen products by precise quantification of UV filters, contributing significantly to public health safety (Tan HS et al., 1984) (Tan HS et al., 1984).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)