Fontos dokumentumok
584606-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm UHPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
Méret kiválasztása
1 EA
396 000,00 Ft
396 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
396 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
396 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Terméknév
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3 mm
Anyagok
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
7.0% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 3 mm
külső felület
120 m2/g
Mátrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
részecskeméret
2.0 μm
pórusméret
90 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a superficially porous Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.4 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2 μm. The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase provides a stable, reversed phase packing with enhanced pi-pi and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica. The 90 Å Biphenyl can be used for basic, acidic, or neutral compounds with alternate selectivity from C18 and is especially useful for separating peaks that elute early on C18 and other phenyl phases.
Analízis megjegyzés
Target analytes include electron-poor molecules, aromatic or unsaturated compounds (ketones, nitriles, alkenes).
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.